5-Chloro-2-nitrophénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17307-1G
APOSOR17307-1GEA 52.2 EUR InStock
APOSOR17307-1G
5-Chloro-2-nitrophénol 98%
5-Chloro-2-nitrophénol
Formule: C₆H₄ClNO₃
MW: 173,56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09260849
Numéro CAS: 611-07-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité