1-Boc-pipérazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1731-100G OR1731-250G
APOSOR1731-100GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR1731-100G APOSOR1731-250G
1-Boc-pipérazine 98%
1-Boc-pipérazine
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,25 g/mol
Point d'ébullition: 98…100 °C
Point de fusion: 43…48 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075265
Numéro CAS: 57260-71-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité