7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Methoxy-1-indanone, 7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR17401-1G OR17401-5G OR17401-25G
APOSOR17401-1GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR17401-1G APOSOR17401-5G APOSOR17401-25G
7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Point de fusion: 99…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784339
Numéro CAS: 34985-41-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité