2-Amino-3-bromobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17500-1G OR17500-5G OR17500-10G
APOSOR17500-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR17500-1G APOSOR17500-5G APOSOR17500-10G
2-Amino-3-bromobenzonitrile
2-Amino-3-bromobenzonitrile
Formule: C₇H₅BrN₂
MW: 197,03 g/mol
Point de fusion: 119…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05670539
Numéro CAS: 114344-60-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité