2,5-Dichloropyrimidine 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR17514-25G OR17514-5G
APOSOR17514-25GEA 49.5 EUR InStock
APOSOR17514-25G APOSOR17514-5G
2,5-Dichloropyrimidine 97+%
2,5-Dichloropyrimidine
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
Point de fusion: 48…55 °C
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673131
Numéro CAS: 22536-67-0
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité