Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mercaptoacétate d'éthyle

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

APOSOR17516-5GEA 16.1 EUR InStock
APOSOR17516-5G
Mercaptoacétate d'éthyle
Mercaptoacétate d'éthyle


Formule: C₄H₈O₂S
MW: 120,17 g/mol
Point d'ébullition: 156…159 °C
Point de fusion: –80 °C
Densité: 1,096 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004874
Numéro CAS: 623-51-8
EINECS: 210-800-3
ONU: 1228
ADR: 3+6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité