Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
OR17520-5G OR17520-25G
APOSOR17520-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR17520-5G APOSOR17520-25G
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 95%
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate
Formule: C₆H₉BrO₂
MW: 193,04 g/mol
Point d'ébullition: 38 °C/0.8mmHg
Densité: 1.398 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00031518
Numéro CAS: 17435-72-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité