5-Hydroxy-2-nitrobenzaldéhyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR17521-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR17521-1G APOSOR17521-10G APOSOR17521-5G
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldéhyde 95+%
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Point de fusion: 165…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007332
Numéro CAS: 42454-06-8
EINECS: 255-832-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité