2,6-Dichloro-3-methylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17532-10G OR17532-5G OR17532-25G
APOSOR17532-10GEA 152 EUR InStock
APOSOR17532-10G APOSOR17532-5G APOSOR17532-25G
2,6-Dichloro-3-methylpyridine 98%
2,6-Dichloro-3-methylpyridine
Formule: C₆H₅Cl₂N
Point de fusion: 54…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137847
Numéro CAS: 58584-94-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité