Acide 3-(acétylsulfanyl)-2-benzylpropanoïque 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-[(Acetylthio)methyl]-3-phenylpropionic Acid
OR17540-5G OR17540-25G OR17540-100G
APOSOR17540-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR17540-5G APOSOR17540-25G APOSOR17540-100G
Acide 3-(acétylsulfanyl)-2-benzylpropanoïque 96%
Acide 3-(acétylsulfanyl)-2-benzylpropanoïque
Formule: C₁₂H₁₄O₃S
MW: 238,30 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236751
Numéro CAS: 91702-98-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité