5-Bromo-4-methylisoquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17552-1G OR17552-500MG
APOSOR17552-1GEA 156 EUR InStock
APOSOR17552-1G APOSOR17552-500MG
5-Bromo-4-methylisoquinoline
5-Bromo-4-methylisoquinoline
Formule: C₁₀H₈BrN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12922846
Numéro CAS: 651310-24-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité