6-Bromo-2-methoxyquinoline 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR17559-1GEA 120 EUR InStock
APOSOR17559-1G APOSOR17559-250MG
6-Bromo-2-methoxyquinoline 96%
6-Bromo-2-methoxyquinoline
Formule: C₁₀H₈BrNO
MW: 238,08 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11847805
Numéro CAS: 99455-05-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité