7-Quinolinecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17564-1G OR17564-250MG OR17564-5G
APOSOR17564-1GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR17564-1G APOSOR17564-250MG APOSOR17564-5G
7-Quinolinecarboxylic acid
7-Quinolinecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,1700 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00047617
Numéro CAS: 1078-30-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité