3-Amino-1,2,4-triazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17565-10G OR17565-25G
APOSOR17565-10GEA 69.8 EUR InStock
APOSOR17565-10G APOSOR17565-25G
3-Amino-1,2,4-triazine 97%
3-Amino-1,2,4-triazine
Formule: C₃H₄N₄
Point de fusion: 174…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006459
Numéro CAS: 1120-99-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité