1-Acetylpiperidin-4-amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Acetyl-4-aminopiperidine
OR17566-5G OR17566-1G
APOSOR17566-5GEA 125 EUR InStock
APOSOR17566-5G APOSOR17566-1G
1-Acetylpiperidin-4-amine 97%
1-Acetylpiperidin-4-amine
Formule: C₇H₁₄N₂O
MW: 142,2000 g/mol
Point de fusion: 46…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412449
Numéro CAS: 160357-94-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité