tert-Butyl-4-(4-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine, tert-Butyl 4-(4-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate
OR17567-25G
APOSOR17567-25GEA 87 EUR InStock
APOSOR17567-25G
tert-Butyl-4-(4-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-4-(4-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₅H₂₃N₃O₂
MW: 277,36 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115065
Numéro CAS: 170911-92-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité