1-Propyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Propylpyrazole-4-boronic acid Pinacol ester, 2-(1-Propyl-4-pyrazolyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-Propyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-Propyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
OR17570-5G
APOSOR17570-5GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR17570-5G
1-Propyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
1-Propyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₂H₂₁BN₂O₂
MW: 236,1183 g/mol
Point d'ébullition: 135 °C/0.065mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663871
Numéro CAS: 827614-69-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité