4-Bromo-2,6-dinitrotoluene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR17614-5GEA 65.5 EUR InStock
APOSOR17614-5G APOSOR17614-1G
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene
Formule: C₇H₅BrN₂O₄
MW: 261,03 g/mol
Point de fusion: 86…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07357280
Numéro CAS: 95192-64-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité