2-Chloromalondialdehyde 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloromalonaldehyde
OR17624-1G OR17624-25G OR17624-5G
APOSOR17624-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR17624-1G APOSOR17624-25G APOSOR17624-5G
2-Chloromalondialdehyde 96%
2-Chloromalondialdehyde
Formule: C₃H₃ClO₂
MW: 106,51 g/mol
Point de fusion: 140…145 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01320489
Numéro CAS: 36437-19-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité