Acide 3-méthyl-1-benzofurane-2-carboxylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17626-100G OR17626-25G
APOSOR17626-100GEA 282 EUR InStock
APOSOR17626-100G APOSOR17626-25G
Acide 3-méthyl-1-benzofurane-2-carboxylique
Acide 3-méthyl-1-benzofurane-2-carboxylique
Formule: C₁₀H₈O₃
MW: 176,17 g/mol
Point de fusion: 194…197 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060511
Numéro CAS: 24673-56-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité