7-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR17678-100G OR17678-25G OR17678-500G
APOSOR17678-100GEA 123 EUR InStock
APOSOR17678-100G APOSOR17678-25G APOSOR17678-500G
7-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one 97%
7-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Point de fusion: 59…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001696
Numéro CAS: 6836-19-7
EINECS: 229-916-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité