(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR17701-100G OR17701-5G OR17701-25G
APOSOR17701-100GEA 1080 EUR InStock
APOSOR17701-100G APOSOR17701-5G APOSOR17701-25G
(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine 95%
(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine
Formule: C₈H₉N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464052
Numéro CAS: 5805-57-2
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité