tert-Butyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR17705-100GEA 115 EUR InStock
APOSOR17705-100G
tert-Butyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate 98%
tert-Butyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate
Formule: C₁₉H₂₁NO₂
MW: 295,382 g/mol
Point de fusion: 114…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134280
Numéro CAS: 81477-94-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité