1-Naphthyl boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1778-100G OR1778-25G
APOSOR1778-100GEA 87 EUR InStock
APOSOR1778-100G APOSOR1778-25G
1-Naphthyl boronic acid
1-Naphthyl boronic acid
Formule: C₁₀H₉BO₂
MW: 171,99 g/mol
Point de fusion: 204…210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019722
Numéro CAS: 13922-41-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité