Phénothiazine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR17816-250GEA 87.3 EUR InStock
APOSOR17816-250G APOSOR17816-500G APOSOR17816-5KG
Phénothiazine 99%
Phénothiazine
Formule: C₁₂H₉NS
MW: 199,28 g/mol
Point d'ébullition: 371 °C
Point de fusion: 182…187 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005015
Numéro CAS: 92-84-2
EINECS: 202-196-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité