1-(4-Chlorophenyl)ethanamine, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
OR17821-1G OR17821-5G OR17821-10G
APOSOR17821-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR17821-1G APOSOR17821-5G APOSOR17821-10G
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine, grade Technique
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine
Formule: C₈H₁₀ClN
MW: 155,625 g/mol
Point d'ébullition: 82.4 °C/2.8mmHg
Densité: 1.08 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 102 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044766
Numéro CAS: 6299-02-1
EINECS: 228-576-0
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité