3-Bromostyrène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17825-1G OR17825-25G OR17825-5G
APOSOR17825-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR17825-1G APOSOR17825-25G APOSOR17825-5G
3-Bromostyrène 97%
3-Bromostyrène
Formule: C₈H₇Br
MW: 183,05 g/mol
Point d'ébullition: 74…75 °C/3mmHg
Densité: 1.406 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 67 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000088
Numéro CAS: 2039-86-3
EINECS: 218-025-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité