1-Ethynyl-3-nitrobenzène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Nitrophenylacetylene, 1-Ethynyl-3-nitrobenzene, (3-Nitrophenyl)ethyne, (3-Nitrophenyl)acetylene
OR1784-1G OR1784-25G OR1784-5G
APOSOR1784-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR1784-1G APOSOR1784-25G APOSOR1784-5G
1-Ethynyl-3-nitrobenzène 97%
1-Ethynyl-3-nitrobenzène
Formule: C₈H₅NO₂
MW: 147,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02181150
Numéro CAS: 3034-94-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité