5-Aminomethyl-2-(boc-amino)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-(aminomethyl)pyridine, 2-BOC protected, 2-(Boc-amino)-5-(aminomethyl)pyridine
OR17840-1G OR17840-250MG
APOSOR17840-1GEA 227 EUR InStock
APOSOR17840-1G APOSOR17840-250MG
5-Aminomethyl-2-(boc-amino)pyridine 95%
5-Aminomethyl-2-(boc-amino)pyridine
Formule: C₁₁H₁₇N₃O₂
MW: 223,28 g/mol
Point de fusion: 141…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781132
Numéro CAS: 187237-37-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité