2-Methyl-2H-pyrazole-3-sulphonyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Methyl-1H-pyrazole-5-sulphonyl chloride
OR17845-1G OR17845-250MG
APOSOR17845-1GEA 230 EUR InStock
APOSOR17845-1G APOSOR17845-250MG
2-Methyl-2H-pyrazole-3-sulphonyl chloride 95%
2-Methyl-2H-pyrazole-3-sulphonyl chloride
Formule: C₄H₅ClN₂O₂S
MW: 180,61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09065021
Numéro CAS: 1020721-61-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité