Acide 3-iodo-p-toluique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR17850-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR17850-5G APOSOR17850-25G APOSOR17850-100G
Acide 3-iodo-p-toluique
Acide 3-iodo-p-toluique
Formule: C₈H₇IO₂
MW: 262,05 g/mol
Point de fusion: 208…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010392
Numéro CAS: 82998-57-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité