1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17854-1G OR17854-5G
APOSOR17854-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR17854-1G APOSOR17854-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,1100 g/mol
Point de fusion: 203…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159641
Numéro CAS: 5952-92-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité