3-Ethynylbenzonitrile 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR17877-5GEA 360 EUR InStock
APOSOR17877-5G APOSOR17877-1G APOSOR17877-250MG
3-Ethynylbenzonitrile 99%
3-Ethynylbenzonitrile
Formule: C₉H₅N
MW: 127,1427 g/mol
Point de fusion: 42…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08669429
Numéro CAS: 171290-53-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité