Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR17884-1GEA 139 EUR InStock
APOSOR17884-1G APOSOR17884-250MG APOSOR17884-5G
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Formule: C₂₄H₅₄P₂Pd
MW: 511,05 g/mol
Point de fusion: 258…272 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03094580
Numéro CAS: 53199-31-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité