5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(benzofuran-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Benzofuran, 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-benzofuran
OR17915-5G
APOSOR17915-5GEA 190 EUR InStock
APOSOR17915-5G
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan
Formule: C₁₄H₁₇BO₃
MW: 244,1 g/mol
Point d'ébullition: 90…120 °C/0mmHg
Point de fusion: 63…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115374
Numéro CAS: 519054-55-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité