Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3,5-Tri-tert-butylbenzène 98%

Fournisseur: Apollo Scientific

APOSOR17927-100GEA 87.3 EUR InStock
APOSOR17927-100G
1,3,5-Tri-tert-butylbenzène 98%
1,3,5-Tri-tert-butylbenzène


Formule: C₁₈H₃₀
MW: 246,44 g/mol
Point d'ébullition: 121…122 °C/12mmHg
Point de fusion: 67…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008831
Numéro CAS: 1460-02-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité