Furo[3,2-b]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR17929-1GEA 147 EUR InStock
APOSOR17929-1G APOSOR17929-250MG
Furo[3,2-b]pyridine
Furo[3,2-b]pyridine
Formule: C₇H₅NO
MW: 119,12 g/mol
Point d'ébullition: 79…80 °C/12mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11870744
Numéro CAS: 272-62-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité