Ethyl-4-amino-2-chlorobenzoate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 4-amino-2-chlorobenzoate
OR17937-1G OR17937-500MG
APOSOR17937-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR17937-1G APOSOR17937-500MG
Ethyl-4-amino-2-chlorobenzoate 95+%
Ethyl-4-amino-2-chlorobenzoate
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,6342 g/mol
Point de fusion: 109…111 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09034640
Numéro CAS: 16017-69-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité