Acide 2-benzylacrylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methylene-3-phenylpropionic Acid
OR18022-100G OR18022-25G
APOSOR18022-100GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR18022-100G APOSOR18022-25G
Acide 2-benzylacrylique
Acide 2-benzylacrylique
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Point de fusion: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00854174
Numéro CAS: 5669-19-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité