2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR18024-5G
APOSOR18024-5GEA 145 EUR InStock
APOSOR18024-5G
2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene 98%
2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene
Formule: C₆H₂Br₂S₂
MW: 298,0181 g/mol
Point de fusion: 124…129 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03931293
Numéro CAS: 25121-87-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité