Methyl-3-amino-2-hydroxy-5-methylbenzenecarboxylate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18028-1G OR18028-500MG OR18028-5G
APOSOR18028-1GEA 336 EUR InStock
APOSOR18028-1G APOSOR18028-500MG APOSOR18028-5G
Methyl-3-amino-2-hydroxy-5-methylbenzenecarboxylate 95+%
Methyl-3-amino-2-hydroxy-5-methylbenzenecarboxylate
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Point de fusion: 72…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14560550
Numéro CAS: 70978-07-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité