Methyl-6-bromo-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18032-1G OR18032-100MG OR18032-250MG
APOSOR18032-1GEA 241 EUR InStock
APOSOR18032-1G APOSOR18032-100MG APOSOR18032-250MG
Methyl-6-bromo-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate 95+%
Methyl-6-bromo-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate
Formule: C₁₀H₈BrNO₄
MW: 286,09 g/mol
Point de fusion: 264…265 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12196467
Numéro CAS: 141761-85-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité