2-Chloro-1-iodo-5-nitrobenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chloro-2-iodo-4-nitrobenzene, 4-Chloro-3-iodonitrobenzene
OR18059-1G OR18059-5G OR18059-25G
APOSOR18059-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR18059-1G APOSOR18059-5G APOSOR18059-25G
2-Chloro-1-iodo-5-nitrobenzène
2-Chloro-1-iodo-5-nitrobenzène
Formule: C₆H₃ClINO₂
MW: 283,4500 g/mol
Point de fusion: 73…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11521301
Numéro CAS: 74534-15-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité