Disodium-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonate, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18078-100G OR18078-500G
APOSOR18078-100GEA 26.3 EUR InStock
APOSOR18078-100G APOSOR18078-500G
Disodium-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonate, grade Technique
Disodium-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonate
Formule: C₁₀H₆O₇S₂.2Na
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065915
Numéro CAS: 135-51-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité