2-Bromo-5-cyanopyrazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromopyrazine-2-carbonitrile
OR18105-1G OR18105-250MG
APOSOR18105-1GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR18105-1G APOSOR18105-250MG
2-Bromo-5-cyanopyrazine
2-Bromo-5-cyanopyrazine
Formule: C₅H₂BrN₃
MW: 184 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09909652
Numéro CAS: 221295-04-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité