Ethyl-1H-1,3-benzimidazole-2-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18118-1G OR18118-5G
APOSOR18118-1GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR18118-1G APOSOR18118-5G
Ethyl-1H-1,3-benzimidazole-2-carboxylate 95%
Ethyl-1H-1,3-benzimidazole-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,2 g/mol
Point de fusion: 185…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00721392
Numéro CAS: 1865-09-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité