5-Methyl-1-propyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18119-1G OR18119-5G OR18119-10G
APOSOR18119-1GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR18119-1G APOSOR18119-5G APOSOR18119-10G
5-Methyl-1-propyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
5-Methyl-1-propyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₈H₁₂N₂O
MW: 152,2 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02855988
Numéro CAS: 890652-02-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité