2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: racemic-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, rac-BINAP, (+/-)-(1,1'-Binaphthalene-2,2'-diyl)bis(diphenylphosphine), (±)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (+/-)-BINAP
OR18264-25G OR18264-5G
APOSOR18264-25GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR18264-25G APOSOR18264-5G
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl 98%
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Formule: C₄₄H₃₂P₂
MW: 622,67 g/mol
Point de fusion: 283…286 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010805
Numéro CAS: 98327-87-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité