Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Dodécylthiophène 97%

Fournisseur: Apollo Scientific

APOSOR18269-10GEA 78.6 EUR InStock
APOSOR18269-10G APOSOR18269-25G
3-Dodécylthiophène 97%
3-Dodécylthiophène
Conducting polymer precursor.


Formule: C₁₆H₂₈S
MW: 252,46 g/mol
Point d'ébullition: 290 °C
Densité: 0,902 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00130121
Numéro CAS: 104934-52-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité