5-Chloro-2-benzoxazolinone 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR18273-1KGEA 297 EUR InStock
APOSOR18273-1KG APOSOR18273-100G APOSOR18273-250G
5-Chloro-2-benzoxazolinone 99%
5-Chloro-2-benzoxazolinone
Formule: C₇H₄ClNO₂
MW: 169,57 g/mol
Point de fusion: 191…192 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005717
Numéro CAS: 95-25-0
EINECS: 202-403-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité